Läs mer
Bromophenol Blue, Pure, Solution 0.04%, Indicator Grade, Fisher Chemical™ Produktkod.: 10660692
Bromophenol Blue, Pure, Solution 0.04%, Indicator Grade, Fisher Chemical™
Produktkod. 10660692 Handla allt Fisher Chemical Produkter
100 mL, 100ml
Kvantitet:
100 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
500ml
Produktkod. 10660692
Brand: Fisher Chemical B/4630L/05
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
MDL-nummer 5875
Förpackning Amber glass bottle
Färg Blue
Kvantitet 100 mL
Fysisk form Liquid
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Bromophenol blue solution 0.04% in methylated spirits
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P233-Behållaren ska vara väl tillsluten.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P311-Vid exponering eller misstanke om exponering: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Ethyl alcohol, Acetone, Methyl alcohol,Bromphenol blue
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Bromophenol Blue, Pure, Solution 0.04%, Indicator Grade, Fisher Chemical™ >