Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Bromfenol Blått natriumsalt
Produktkod. 11468716
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11468716 10 g 10g
11478716 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11468716 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer A16899.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 34725-61-6 | C19H9Br4NaO5S | 691.96 g/mol
Bromfenolblått natriumsalt är ett spårningsfärgämne för protein- eller nukleinsyraelektrofores i polyakrylamid- eller agarosgeler. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel. Det används i analytisk kemi som Ph-indikatorer. Det används också som spårfärg för alkaliska och neutrala buffertsystem. Den används som en syra-basindikator och en gelelektroforesfärgmarkör.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Bromfenolblått natriumsalt är ett spårningsfärgämne för protein- eller nukleinsyraelektrofores i polyakrylamid- eller agarosgeler. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel. Det används i analytisk kemi som Ph-indikatorer. Det används också som spårfärg för alkaliska och neutrala buffertsystem. Den används som en syra-basindikator och en gelelektroforesfärgmarkör.
Löslighet Löslig i vatten
och svagt löslig i alkohol.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 34725-61-6
Molekylformel C19H9Br4NaO5S
Molekylvikt (g/mol) 691.96
MDL-nummer MFCD00013793
Synonym Bromphenol Blue, water soluble
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bromophenol Blue sodium salt
Smältpunkt >300°C
Merck Index 141444
Löslighetsinformation Soluble in water and slightly soluble in alcohol.
Formel vikt 691.96
Kvantitet 10 g
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.