Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Bromfenolblått natriumsalt, ACS
Produktkod. 11332888
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11332888 5 g 5g
11322888 25 g 25g
15491267 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11332888 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 032639.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 34725-61-6
Bromophenol Blue natriumsalt används som spårfärg för protein- och nukleinsyraelektrofores i polyakrylamidgeler. Det används också vid beredning av proteinprover för western blotting-analys. Den finner tillämpning i färgning av histoner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 34725-61-6
MDL-nummer MFCD00013793
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bromophenol Blue sodium salt
Smältpunkt >300°C
Merck Index 14,1444
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 691.96
Kvalitet ACS
Kvantitet 5 g
Fysisk form Kristallin
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.