Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Bromfenolblått natriumsalt, ACS-reagens
Produktkod. 10045593 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
10 g
50 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
10g
50g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10045593 5 g 5g
10015940 10 g 10g
10732475 50 g 50g
10701555 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10045593 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 403160050
Request Bulk or Custom Format
Indikator
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 34725-61-6
Molekylformel C19H9Br4NaO5S
Molekylvikt (g/mol) 691.94
MDL-nummer MFCD00013793
InChI-nyckel KGANHHDZDYZJEM-UHFFFAOYNA-M
Synonym 3',3'',5',5''-Tetrabromophenolsulfonephthalein
PubChem CID 3791690
IUPAC-namn natrium;2-[(3,5-dibrom-4-hydroxifenyl)-(3,5-dibrom-4-oxocyklohexa-2,5-dien-1-yliden)metyl]bensensulfonat
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bromophenol Blue, sodium salt
Smältpunkt >300,0 °C
Namnnotering Pure
Beilstein 19, I, 649
LEDER C1=CC=C(C(=C1)C(=C2C=C(C(=O)C(=C2)Br)Br)C3=CC(=C(C(=C3)Br)O)Br)S(=O)(=O)[O-].[Na+]
Formel vikt 691.94
Kvalitet ACS-reagens
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 5 g
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.