Läs mer
Bromfenolblått natriumsalt, Fisher BioReagents
Produktkod. 10497573
Change view
Kvantitet:
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
Produktkod. Kvantitet unitSize
10497573 25 g 25g
1 options
Produktkod. 10497573 Leverantör Fisher BioReagents Leverantörsnummer BP11425
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Bromophenol Blue Sodium Salt används vanligtvis som ett spårningsfärgämne vid elektrofores.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bromophenol Blue Sodium Salt
Smältpunkt 300°C
CAS 34725-61-6
Klarhet Pass Test
Extinktionskoefficient 800g(-1) cm(-1) min.
Molekylformel C19H9Br4NaO5S
Synonym 3,3',5,5'-Tetrabromophenolsulfonphthalein sodium salt
Identifiering Pass Test
InChI-nyckel KGANHHDZDYZJEM-UHFFFAOYNA-M
LEDER C1=CC=C(C(=C1)C(=C2C=C(C(=O)C(=C2)Br)Br)C3=CC(=C(C(=C3)Br)O)Br)S(=O)(=O)[O-].[Na+]
IUPAC-namn natrium;2-[(3,5-dibrom-4-hydroxifenyl)-(3,5-dibrom-4-oxocyklohexa-2,5-dien-1-yliden)metyl]bensensulfonat
Molekylvikt (g/mol) 691.94
PubChem CID 3791690
Lambda Max 585 to 595nm
Formel vikt 691.94
Förlust vid torkning Run and Report %
Förpackning Glasflaska
Visuell övergångsintervall Pass Test
Färg Brun
Kvantitet 25 g
Fysisk form Pulver