Beskrivning
- Ledt branschen i över 65 år
- Honeywell levererar nu Fluka™ oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen– med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Bromophenol Blue Sodium Salt |
| UN-nummer | NONH for all modes of transport |
| Beilstein | 6995701 |
| Löslighetsinformation | Soluble in water |
| Formel vikt | 691.94g/mol |
| Förpackning | Glasflaska |
| Färg | Blått |
| pH | 4.6 |
| Kvantitet | 50 g |
| Fysisk form | Pulver |