Läs mer
Bromfenolblått, natriumsalt, MP Biomedicals™
Produktkod. 11432802 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11432802 5 g 5g
11481612 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11432802 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215250605
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    381.00 SEK
    362.22 SEK / 5g
    Save 18.78 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Bromophenol Blue, Sodium Salt är ett spårningsfärgämne.
  • Bromfenolblått migrerar med ungefär samma hastighet som 300-500 bp DNA i agarosgel och vid buffertfronten i proteinpolyakrylamidgeler.
  • Det är ett spårningsfärgämne för alkaliska och neutrala buffertsystem, samt ett spårningsfärgämne i DNA, RNA (agaros) och protein (polyakrylamid) gelelektrofores.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
Synonym 3',3”,5',5”-tetrabromophenolsulfonphthalein sodium salt, 3', 3”, 5'
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bromophenol blue, sodium salt
Namnnotering For ACS analysis
CAS 62625-28-9
Molekylformel C19H9Br4NaO5S
InChI-nyckel TWKDJMRHSLWRFI-UHFFFAOYSA-M
LEDER C1=CC=C(C(=C1)C(=C2C=C(C(=O)C(=C2)Br)Br)C3=CC(=C(C(=C3)Br)O)Br)S(=O)(=O)[O-].[Na+]
IUPAC-namn natrium;2-[(3,5-dibrom-4-hydroxifenyl)-(3,5-dibrom-4-oxocyklohexa-2,5-dien-1-yliden)metyl]bensensulfonat
Molekylvikt (g/mol) 691.942
PubChem CID 3791690
Formel vikt 692
Färg Klart
Kvantitet 5 g
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Om inget annat anges är MP Biomedicals produkter endast avsedda för forskning eller vidare tillverkning, inte för direkt mänsklig användning.