Beskrivning
- Bromfenolblått migrerar med ungefär samma hastighet som 300-500 bp DNA i agarosgel och vid buffertfronten i proteinpolyakrylamidgeler.
- Det är ett spårningsfärgämne för alkaliska och neutrala buffertsystem, samt ett spårningsfärgämne i DNA, RNA (agaros) och protein (polyakrylamid) gelelektrofores.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Bromophenol Blue |
| CAS | 115-39-9 |
| Molekylformel | C19H10Br4O5S |
| Kvantitet | 10 g |
| InChI-nyckel | UDSAIICHUKSCKT-UHFFFAOYSA-N |
| LEDER | C1=CC=C2C(=C1)C(OS2(=O)=O)(C3=CC(=C(C(=C3)Br)O)Br)C4=CC(=C(C(=C4)Br)O)Br |
| IUPAC-namn | 2,6-dibrom-4-[3-(3,5-dibrom-4-hydroxifenyl)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-bensoxatiol-3-yl]fenol |
| Molekylvikt (g/mol) | 669.96 |
| PubChem CID | 8272 |
Om inget annat anges är MP Biomedicals produkter endast avsedda för forskning eller vidare tillverkning, inte för direkt mänsklig användning.