Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Bromfenolblått, natriumsalt, rent, vattenlösligt, indikator
Produktkod. 10225530 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
Produktkod. Kvantitet unitSize
10225530 25 g 25g
1 options
Produktkod. 10225530 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 151350250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 62625-28-9 | C19H9Br4NaO5S | 691.942 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bromophenol Blue, sodium salt
Smältpunkt >300,0 °C
Namnnotering Pure
CAS 62625-28-9
Molekylformel C19H9Br4NaO5S
MDL-nummer MFCD00013793
Beilstein 19, I, 649
Synonym 3',3'',5',5''-Tetrabromophenolsulfonephthalein
InChI-nyckel TWKDJMRHSLWRFI-UHFFFAOYSA-M
LEDER C1=CC=C(C(=C1)C(=C2C=C(C(=O)C(=C2)Br)Br)C3=CC(=C(C(=C3)Br)O)Br)S(=O)(=O)[O-].[Na+]
IUPAC-namn natrium;2-[(3,5-dibrom-4-hydroxifenyl)-(3,5-dibrom-4-oxocyklohexa-2,5-dien-1-yliden)metyl]bensensulfonat
Molekylvikt (g/mol) 691.942
PubChem CID 3791690
Formel vikt 691.94
Kvalitet Ren
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 25 g
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.