Läs mer
Bromophenol Blue Solution för PANPEHA-indikatorpapper, Solstice™
Produktkod. 17234546
Change view
Kvantitet:
2,5 l
Produktkod. Kvantitet
17234546 2,5 l
1 options
Produktkod. 17234546 Leverantör Fluka Leverantörsnummer 310682.5L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    18615.00 SEK
    17063.25 SEK / 2.5 L
    Save 1551.75 SEK
    8% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-02-2027
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bromophenol blue sol
Smältpunkt -115 °C (Den fysiska datan är den för huvudkomponenten)
Kokpunkt 78 °C till 79 °C (1013 hPa) (De fysiska uppgifterna är de för huvudkomponenten)
CAS 115-39-9, 64-17-5, 78-93-3
UN-nummer UN1170
Färg Blått
Kvantitet 2,5 l