Läs mer
Bromfenolblå sultonform, MP Biomedicals
Produktkod. 11308729 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11308729 5 g 5g
11318729 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11308729 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210113005
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    491.00 SEK
    467.38 SEK / 5g
    Save 23.62 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-09-2026
Kemiska identifierare
CAS 76-59-5
Molekylformel C27H28Br2O5S
Molekylvikt (g/mol) 624.384
InChI-nyckel NUHCTOLBWMJMLX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,3',5,5'-Tetrabromophenolsulfonphthalein, Bromothymol Blue
PubChem CID 6450
ChEBI CHEBI:86155
IUPAC-namn 2-brom-4-[3-(3-brom-4-hydroxi-2-metyl-5-propan-2-ylfenyl)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-bensoxatiol-3-yl]-3-metyl-6-propan-2-ylfenol
LEDER CC1=C(C(=C(C=C1C2(C3=CC=CC=C3S(=O)(=O)O2)C4=CC(=C(C(=C4C)Br)O)C(C)C)C(C)C)O)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bromophenol blue sultone form
Formel vikt 624.43
Kvalitet ACS-reagens
Färg Lila
Kvantitet 5 g
Fysisk form Pulver