Läs mer
Bromophenol Blue, Supelco™
Produktkod. 15825100
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15825100 5 g 5g
15807650 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15825100 Leverantör Supelco Leverantörsnummer 1081220005
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-11-2026
Indicator ACS,Reag. Ph Eur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 115-39-9
Kvalitet Research
Molekylvikt (g/mol) 669.96
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bromophenol Blue
Smältpunkt 270°C to 273°C (Decomposition)
MDL-nummer MFCD00005875
Synonym Bromophenol blue, 3,3′,5,5′-Tetrabromophenolsulfonphthalein, BPB, Bromophenol blue
Kvantitet 5 g