Läs mer
Bromfenolblått (teknisk klass), TRC
Produktkod. 30341416
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30341416 10 g
1 options
Produktkod. 30341416 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB68748810G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bromophenol blue
CAS 115-39-9
Molekylformel C19 H10 Br4 O5 S
Kvantitet 10 g
Synonym 3,3',5,5'-Tetrabromophenolsulfonphthalein, Albutest
InChI formel InChI=1S/C19H10Br4O5S/c20-12-5-9(6-13(21)17(12)24)19(10-7-14(22)18(25)15(23)8-10)11-3-1-2-4-16(11)29(26,27)28-19/h1-8,24-25H
LEDER Oc1c(Br)cc(cc1Br)C2(OS(=O)(=O)c3ccccc23)c4cc(Br)c(O)c(Br)c4
IUPAC-namn 2,6-dibrom-4-[3-(3,5-dibrom-4-hydroxyfenyl)-1,1-dioxo-2,1λ^{6}-benzoxathiol-3-yl]fenol
Molekylvikt (g/mol) 669.96
Formel vikt 665.6982