Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Bromfenolröd, ren
Produktkod. 10359310 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10359310 25 g 25g
10043660 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10359310 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 304550250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2800-80-8 | C19H12Br2O5S | 512.168 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2800-80-8
Molekylformel C19H12Br2O5S
Molekylvikt (g/mol) 512.168
MDL-nummer MFCD00023014
InChI-nyckel OYCLSQDXZMROJK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5', 5''-Dibromophenolsulfonphthalein
PubChem CID 76047
IUPAC-namn 2-brom-4-[3-(3-brom-4-hydroxifenyl)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-bensoxatiol-3-yl]fenol
LEDER C1=CC=C2C(=C1)C(OS2(=O)=O)(C3=CC(=C(C=C3)O)Br)C4=CC(=C(C=C4)O)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bromophenol Red
Infrarött spektrum Authentic
Formel vikt 512.19
Förlust vid torkning 5% max. (110°C)
Kvalitet Ren
Förpackning Glasflaska
Visuell övergångsintervall from pH 5.2 (yellow-red) to pH 7.0 (purple)
Färg Brun till brun/röd
Kvantitet 25 g
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.