Läs mer
Bromophenol Red, Pure, Indicator Grade, Fisher Chemical
Produktkod. 12347133 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet unitSize
12347133 1 g 1g
1 options
Produktkod. 12347133 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer B/4660/43
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
CAS 2800-80-8
Molekylformel C19H12Br2O5S
MDL-nummer 23014
Formel vikt 512.19g/mol
Förpackning Glass Jar
Färg Brown/Red
Kvantitet 1 g
Fysisk form Powder