Läs mer
Bromophos-ethyl, SPEX CertiPrep™
Produktkod. 16380398 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mL
Produktkod. Kvantitet
16380398 1 mL
1 options
Produktkod. 16380398 Leverantör SPEX Certiprep Leverantörsnummer S565
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Innehåller
Autosampler Vial, NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet
ISO/IEC Guide 34 Certified, NIST-Traceable Certified Reference Material
Organic Standard manufactured for GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and other analytical instrumentation
AnalyteCAS No.Concentration
Bromophos-ethyl4824-78-61000μg/mL
Certifikat
Accredited by A2LA for ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34 and certified by UL-DQS to ISO 9001
Uppfyllande
GHS/OSHA Complaint
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bromophos-ethyl
Förpackning 2mL amber prescored glass ampule
CAS 4824-78-6
Anteckningar om koncentration eller sammansättning Certificate of Analysis reports target analytes to a +/−2% accuracy and correct for raw material purity.
Molekylformel C10H12BrCl2O3PS
För användning med (utrustning) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation
InChI-nyckel KWGUFOITWDSNQY-UHFFFAOYSA-N
LEDER CCOP(=S)(OCC)OC1=CC(=C(C=C1Cl)Br)Cl
IUPAC-namn (4-bromo-2,5-dichlorophenoxy)-diethoxy-sulfanylidene-$l^{5}-phosphane
Lösningsmedel eller matris Methanol-P&T
Molekylvikt (g/mol) 394.041
PubChem CID 20965
Kvantitet 1 mL
ChEBI CHEBI:82105
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 1000μg/mL
Visa mer Visa mindre
Product intended for laboratory use only