missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Bromophos-ethyl, TRC

Produktkod. 30339466
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
2.5 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30339466 2.5 g 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30339466 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB6865752.5G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.

Begär ett pris för denna vara här.

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Bromophos-ethyl
CAS 4824-78-6
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Molekylformel C10 H12 Br Cl2 O3 P S
Kvantitet 2.5 g
Synonym Bromophos A, Bromophos-ethyl, Ethyl bromophos, Filariol, Filariol 60, Nexagan, Nexagan G, O,O-Diethyl O-(2,5-dichloro-4-bromophenyl) thiophosphate, O-(4-Bromo-2,5-dichlorophenyl) O,O-diethyl phosphorothioate, OMS 659
InChI formel InChI=1S/C10H12BrCl2O3PS/c1-3-14-17(18,15-4-2)16-10-6-8(12)7(11)5-9(10)13/h5-6H,3-4H2,1-2H3
LEDER CCOP(=S)(OCC)Oc1cc(Cl)c(Br)cc1Cl
IUPAC-namn (4-bromo-2,5-dichlorophenoxy)-diethoxy-sulfanylidene-λ^{5}-phosphane
Molekylvikt (g/mol) 394.05
Formel vikt 391.8805
Procent renhet >95
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.