Läs mer
Bromophos-ethyl, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Bromophos-ethyl |
| CAS | 4824-78-6 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C10 H12 Br Cl2 O3 P S |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | Bromophos A, Bromophos-ethyl, Ethyl bromophos, Filariol, Filariol 60, Nexagan, Nexagan G, O,O-Diethyl O-(2,5-dichloro-4-bromophenyl) thiophosphate, O-(4-Bromo-2,5-dichlorophenyl) O,O-diethyl phosphorothioate, OMS 659 |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12BrCl2O3PS/c1-3-14-17(18,15-4-2)16-10-6-8(12)7(11)5-9(10)13/h5-6H,3-4H2,1-2H3 |
| LEDER | CCOP(=S)(OCC)Oc1cc(Cl)c(Br)cc1Cl |
| IUPAC-namn | (4-bromo-2,5-dichlorophenoxy)-diethoxy-sulfanylidene-λ^{5}-phosphane |
| Molekylvikt (g/mol) | 394.05 |
| Visa mer |