Läs mer
Bromopolystyrene, ca 1.0-2.0 mmol/g
Produktkod. 11342107
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11342107 5 g 5g
11352107 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11342107 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L07941.06
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 88497-56-7 | (C8H7Br)n | 213.12 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 88497-56-7
Molekylformel (C8H7Br)n
Molekylvikt (g/mol) 213.12
MDL-nummer MFCD00146196
InChI-nyckel DGZQEAKNZXNTNL-UHFFFAOYNA-N
PubChem CID 3016060
IUPAC-namn 1-bromo-4-butan-2-ylbenzene
LEDER BrC1=CC=C(C=C1)C(-*)C-*
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bromopolystyrene
Synonym 1-bromo-4-sec-butyl benzene, 1-bromo-4-1-methylpropyl benzene, benzene, 1-bromo-4-1-methylpropyl, 1-bromo-4-butan-2-yl benzene, benzene,1-bromo-4-1-methylpropyl
Kvantitet 5 g
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) ≈1.0 to 2.0mmol/g
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.