Läs mer
Bromopride, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Bromopride |
| CAS | 4093-35-0 |
| Molekylformel | C14 H22 Br N3 O2 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | Bromopride |
| InChI formel | InChI=1S/C14H22BrN3O2/c1-4-18(5-2)7-6-17-14(19)10-8-11(15)12(16)9-13(10)20-3/h8-9H,4-7,16H2,1-3H3,(H,17,19) |
| LEDER | CCN(CC)CCNC(=O)c1cc(Br)c(N)cc1OC |
| IUPAC-namn | 4-amino-5-bromo-N-[2-(diethylamino)ethyl]-2-methoxybenzamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 344.25 |
| Formel vikt | 343.0895 |