Läs mer
Bromopropylate 1000 μg/mL in Acetone, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30314189
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30314189 1 ml
1 options
Produktkod. 30314189 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA10762000AC1000
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bromopropylate
CAS 18181-80-1
Analyt- eller komponentnamn Bromopropylate
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C17 H16 Br2 O3
Koncentration 1000 μg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Bromopropylate
InChI formel InChI=1S/C17H16Br2O3/c1-11(2)22-16(20)17(21,12-3-7-14(18)8-4-12)13-5-9-15(19)10-6-13/h3-11,21H,1-2H3
LEDER CC(C)OC(=O)C(O)(c1ccc(Br)cc1)c2ccc(Br)cc2
IUPAC-namn propan-2-yl 2,2-bis(4-bromophenyl)-2-hydroxyacetate
Lösningsmedel eller matris Acetonitrile
Molekylvikt (g/mol) 428.12
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 425.9466 g/mol