missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Bromopropylate, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Bromopropylate |
| CAS | 18181-80-1 |
| Analyt- eller komponentnamn | Bromopropylate |
| Frakt skick | +20°C |
| Molekylformel | C17 H16 Br2 O3 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Synonym | Bromopropylate |
| InChI formel | InChI=1S/C17H16Br2O3/c1-11(2)22-16(20)17(21,12-3-7-14(18)8-4-12)13-5-9-15(19)10-6-13/h3-11,21H,1-2H3 |
| LEDER | CC(C)OC(=O)C(O)(c1ccc(Br)cc1)c2ccc(Br)cc2 |
| IUPAC-namn | propan-2-yl 2,2-bis(4-bromophenyl)-2-hydroxyacetate |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?