Läs mer
Bromopropylate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Bromopropylate |
| CAS | 18181-80-1 |
| Molekylformel | C17 H16 Br2 O3 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | Benzilic acid, 4,4'-dibromo-, isopropyl ester (8CI), Acarol, Akpin, Akpinol, Bromopropylate, Folbex VA, GS 19851, Geigy 19851, Isopropyl 4,4'-dibromobenzilate, Isopropyl bis(4-bromophenyl)glycolate, Isopropyl dibromobenzilate, Nanocron, Neoron, Neoron (pesticide), Phenisobromolate |
| InChI formel | InChI=1S/C17H16Br2O3/c1-11(2)22-16(20)17(21,12-3-7-14(18)8-4-12)13-5-9-15(19)10-6-13/h3-11,21H,1-2H3 |
| LEDER | CC(C)OC(=O)C(O)(c1ccc(Br)cc1)c2ccc(Br)cc2 |
| IUPAC-namn | propan-2-yl 2,2-bis(4-bromophenyl)-2-hydroxyacetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 428.12 |
| Formel vikt | 425.9466 |