Läs mer
Bromopyramine Hydrochloride (N-[(4-Bromophenyl)methyl]-N-[2-(dimethylamino)ethyl]pyridin-2-amine Hydrochloride), LoGiCal
Produktkod. 30461476
Change view
Kvantitet:
5 mg
Produktkod. Kvantitet
30461476 5 mg
1 options
Produktkod. 30461476 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR1894.01
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
LoGiCal delivers certified reference materials you can trust as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with precise documentation and expert support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
Bromopyramine Hydrochloride (N-[(4-Bromophenyl)methyl]-N-[2-(dimethylamino)ethyl]pyridin-2-amine Hydrochloride)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bromopyramine Hydrochloride
CAS 1089707-20-9
Analyt- eller komponentnamn Bromopyramine Hydrochloride
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C16 H20 Br N3 . Cl H
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 1,2-Ethanediamine, N1-[(4-bromophenyl)methyl]-N2,N2-dimethyl-N1-2-pyridinyl-, hydrochloride (1:1), Bromopyramine Hydrochloride, N-[(4-Bromophenyl)methyl]-N-[2-(dimethylamino)ethyl]pyridin-2-amine Hydrochloride
InChI formel InChI=1 S/C16H20BrN3.ClH/c1-19(2)11-12-20(16-5-3-4-10-18-16)13-14-6-8-15(17)9-7-14;/h3-10 H,11-13H2,1-2H3;1 H
LEDER Cl.CN(C)CCN(Cc1ccc(Br)cc1)c2ccccn2
IUPAC-namn N'-[(4-bromophenyl)methyl]-N,N-dimethyl-N'-pyridin-2-ylethane-1,2-diamine;hydrochloride
Industry Type Forensics
Molekylvikt (g/mol) 370.72
Kvantitet 5 mg
Formel vikt 369.0607 g/mol