Läs mer
Brompyruvinsyra, 97 %
Produktkod. 11370184
Change view
Kvantitet:
2 g
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
2g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11370184 50 g 50g
11350184 2 g 2g
11360184 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11370184 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L00720.18
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
CAS: 1113-59-3 | C3H3BrO3 | 166,958 g/mol
Brompyrodruvsyra används som en affinitetsmärkning för cysteinrester och ett potentiellt anticancermedel. Det är involverat i syntesen av imidazo[1,2-a]pyridin-2-karboxylsyror och substituerade pyranoner. Det spelar en viktig roll som en tvärbindare mellan nukleinsyror och proteiner. Det används som ett anticancermedel för lungtumörer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Bromopyrodruvsyra används som en affinitetsmärkning för cysteinrester och ett potentiellt anticancermedel. Det är involverat i syntesen av imidazo[1,2-a]pyridin-2-karboxylsyror och substituerade pyranoner. Det spelar en viktig roll som en tvärbindare mellan nukleinsyror och proteiner. Det används som ett anticancermedel för lungtumörer.
Löslighet Löslig i vatten, dimetylsulfoxid
, etylacetat och vatten.
Anteckningar
Fukt- och luftkänslig. Förvara på sval plats. Inkompatibel med starka oxidationsmedel och reduktionsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1113-59-3
Molekylformel C3H3BrO3
Molekylvikt (g/mol) 166.958
MDL-nummer MFCD00002587
InChI-nyckel PRRZDZJYSJLDBS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromopyruvic acid, bromopyruvic acid, bromopyruvate, 3-bromopyruvate, 3-bromo-2-oxopropionic acid, bromopyruvicacid, pyruvic acid, bromo, propanoic acid, 3-bromo-2-oxo, unii-63jmv04grk, .beta.-bromopyruvic acid
PubChem CID 70684
IUPAC-namn 3-brom-2-oxopropansyra
LEDER C(C(=O)C(=O)O)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bromopyruvic acid
Smältpunkt 75 °C till 80 °C
Kvantitet 50 g
UN-nummer UN3261
Beilstein 1746786
Löslighetsinformation Löslig i vatten, dimetylsulfoxid, etylacetat och vatten.
Formel vikt 166.96
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.