Läs mer
Bromopyruvic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Bromopyruvic Acid |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C3H3BrO3/c4-1-2(5)3(6)7/h1H2,(H,6,7) |
| Formel vikt | 165.9266 |