Läs mer
Brompyruvinsyra, TRC
Produktkod. 30133941
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30133941 25 g
30133351 5 g
17992585 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30133941 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB68693025G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1113-59-3
Molekylformel C3H3BrO3
Molekylvikt (g/mol) 166.96
Synonym 3-Bromo-2-oxopropanoic Acid, 3-Bromopyruvate, 3-Bromopyruvic Acid, NSC 11731, NSC 62343, β-Bromopyruvic Acid;
IUPAC-namn 3-bromo-2-oxopropansyra
LEDER C(C(=O)C(=O)O)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bromopyruvic Acid
Kvantitet 25 g
InChI formel InChI=1S/C3H3BrO3/c4-1-2(5)3(6)7/h1H2,(H,6,7)
Formel vikt 165.9266