Läs mer
Tocris Bioscience™ Bromosporine
Beskrivning
Broad spectrum bromodomain inhibitor. Accelerates FRAP recovery of BRD4 and CREBBP in cells at a concentration of 1 μM.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Bromosporine |
| CAS | 1619994-69-2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Molekylformel | C17H20N6O4S |
| Formel vikt | 404.44 |
| Renhet | >98% |
| Molekylvikt (g/mol) | 404.445 |