Läs mer
beta-bromostyren, 97 %, blandning av cis/trans-isomerer
Produktkod. 10675032 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 mL
25 mL
100 mL
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100ml
25ml
5ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10675032 5 mL Glasflaska 5ml
10265550 25 mL Glasflaska 25ml
10301234 100 mL Glasflaska 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10675032 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 169290050
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
CAS: 103-64-0 | C8H7Br | 183,05 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 103-64-0
Molekylformel C8H7Br
Molekylvikt (g/mol) 183.05
MDL-nummer MFCD00000185
InChI-nyckel YMOONIIMQBGTDU-VOTSOKGWSA-N
Synonym 2-bromovinyl benzene, beta-bromostyrene, styryl bromide, 2-bromoethenyl benzene, bromostyrolene, 1-bromo-2-phenylethene, bromostyrol, bromstyrole, hyacinth base, 1-bromo-2-phenylethylene
PubChem CID 5314126
IUPAC-namn [(E)-2-bromoethenyl]bensen
LEDER C1=CC=C(C=C1)C=CBr
Specifikationer
Kemiskt namn eller material β-Bromostyrene
Namnnotering Blandning av cis och trans
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 7,0 °C
Färg Gul till brun
Densitet 1.4200g/mL, 1.42
Kokpunkt 110,0 °C till 112,0 °C (20,0 mmHg)
Flampunkt 79 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 96 % min. (summan av isomerer) (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel C6H5CH=CHBr
Brytningsindex 1,6060 till 1,6090
Kvantitet 5 mL
Beilstein 05, 477
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: .. Andra lösligheter: lösliga i alkohol
Formel vikt 183.05
Procent renhet 97%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • ß-Bromostyrene, mixture of cis/trans isomers
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.