Läs mer
Bromosuccinic acid, 96%
Produktkod. 11489857
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11489857 100 g 100g
11469857 5 g 5g
11479857 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11489857 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B22829.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 923-06-8 | C4H5BrO4 | 196.98 g/mol
Brombärnstenssyra är en viktig prekursor i många kemikalier som används inom livsmedel, kemiska och farmaceutiska områden. Det används också som ett reagens för att framställa L-Hydrazinbärnstenssyra.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Brombärnstenssyra är en viktig prekursor i många kemikalier som används inom livsmedels-, kemi- och läkemedelsområdet. Det används också som ett reagens för att framställa L-Hydrazinbärnstenssyra.
Löslighet
Olösligt i eter.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i en förseglad behållare. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 923-06-8
Molekylformel C4H5BrO4
Molekylvikt (g/mol) 196.98
MDL-nummer MFCD00004213
InChI-nyckel QQWGVQWAEANRTK-UHFFFAOYNA-N
Synonym bromosuccinic acid, 2-bromosuccinic acid, monobromosuccinic acid, butanedioic acid, bromo, +--bromosuccinic acid, dl-bromosuccinic acid, rs-bromosuccinic acid, succinic acid, bromo, bromobutanedioic acid
PubChem CID 73557
ChEBI CHEBI:73712
IUPAC-namn 2-brombutandisyra
LEDER OC(=O)CC(Br)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bromosuccinic acid
Smältpunkt 164°C to 166°C (decomposition)
Kvantitet 100 g
Beilstein 1723556
Merck Index 14,1437
Löslighetsinformation Insoluble in ether.
Formel vikt 196.99
Procent renhet 96%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.