Läs mer
Bromosuccinic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Bromosuccinic Acid |
| CAS | 923-06-8 |
| Molekylformel | C4H5BrO4 |
| Kvantitet | 100 g |
| Synonym | 2-Bromobutanedioic Acid, Bromobutanedioic Acid, 2-Bromosuccinic Acid, DL-Bromosuccinic Acid, Monobromosuccinic Acid, NSC 227872, (±)-Bromosuccinic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C4H5BrO4/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2H,1H2,(H,6,7)(H,8,9) |
| LEDER | OC(=O)CC(Br)C(=O)O |
| IUPAC-namn | 2-bromobutanedioic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 196.98 |
| Formel vikt | 195.9371 |