Läs mer
Bromosulfalein, TRC
Produktkod. 30336332
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30336332 5 g
1 options
Produktkod. 30336332 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB6891005G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-10-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bromosulfalein
CAS 71-67-0
Molekylformel C20 H8 Br4 O10 S2 . 2 Na
Kvantitet 5 g
Synonym Benzenesulfonic acid, 3,3'-(4,5,6,7-tetrabromo-3-oxo-1(3H)-isobenzofuranylidene)bis[6-hydroxy-, disodium salt, Phenolphthalein, 4,5,6,7-tetrabromo-3',3''-disulfo-, disodium salt (8CI), BSF, BSF Simes, BSP, BSP (pharmaceutical), BSP sodium, Brom-tetragnost, Bromosulfalein, Bromosulfophthalein, Bromosulphalein, Bromosulphthalein, Bromotaleina, Bromsulfalein, Bromsulfan, Bromsulfophthalein, Bromsulfthalein, Bromsulphalein, Bromsulphthalein, Bromthalein, CBSP, Disodium bromosulfophthalein, Hepartest, Hepatestabrome, Hepatosulfalein, Phenoltetrabromophthaleinsulfonate, Sodium bromosulfalein, Sodium bromosulfophthalein, Sodium bromsulphalein, Sodium bromsulphthalein, Sodium phenol tetrabromophthalein, Sodium sulfobromophthalein, Sodium sulphobromophthalein, Sulfobromophthalein, Sulfobromophthalein sodium, Sulfobromphthalein, Sulphobromophthalein, Sulphobromophthalein sodium, Tetrabromosulfophthalein, Tetrabromsulfthalein
InChI formel InChI=1S/C20H10Br4O10S2.2Na/c21-15-13-14(16(22)18(24)17(15)23)20(34-19(13)27,7-1-3-9(25)11(5-7)35(28,29)30)8-2-4-10(26)12(6-8)36(31,32)33;;/h1-6,25-26H,(H,28,29,30)(H,31,32,33);;/q;2*+1/p-2
LEDER [Na+].[Na+].Oc1ccc(cc1S(=O)(=O)[O-])C2(OC(=O)c3c(Br)c(Br)c(Br)c(Br)c23)c4ccc(O)c(c4)S(=O)(=O)[O-]
IUPAC-namn disodium; 2-hydroxy-5-[4,5,6,7-tetrabrom-1-(4-hydroxy-3-sulfonatofenyl)-3-oxo-2-benzofuran-1-yl]bensensulfonat
Molekylvikt (g/mol) 838
Formel vikt 833.6088