missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Bromothalonil, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Bromothalonil |
| CAS | 35691-65-7 |
| Molekylformel | C6H6Br2N2 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | 2-Bromo-2-(bromomethyl)pentanedinitrile, 1,2-Dibromo-2,4-dicyanobutane, 1-Bromo-1-(bromomethyl)-1,3-propanedicarbonitrile, 2-Bromo-2-(bromomethyl)glutaronitrile, BBMG, Bromothalonil, Cosmoguard, DBDCB, MDBGN, Merguard 1105, Methyldibromoglutaronitrile, Tektamer, Tektamer 38, Tektamer 38AD, Tuopai DM 01 |
| InChI formel | InChI=1S/C6H6Br2N2/c7-4-6(8,5-10)2-1-3-9/h1-2,4H2 |
| LEDER | BrCC(Br)(CCC#N)C#N |
| IUPAC-namn | 2-bromo-2-(bromomethyl)pentanedinitrile |
| Molekylvikt (g/mol) | 265.94 |
| Formel vikt | 263.8898 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?