Läs mer
Bromotylmolblått 1 g/L i vattenindikatorlösning, Chem Lab
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Blått |
| CAS | 34722-90-2 |
| Kokpunkt | 100 °C |
| Smältpunkt | 0 °C |
| Koncentration | 1 g/L |
| Densitet | 1 g/mL |
| Molekylvikt (g/mol) | 646.37 |
| Förpackning | Polyeten |
| pH | 6 till 7.6 |
| Kvantitet | 250 ml |
| Visa mer |