Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Bromtymol blå
Produktkod. 11423348
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11423348 50 g 50g
11413348 10 g 10g
11433348 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11423348 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer A17746.18
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 76-59-5 | C27H28Br2O5S | 624,384 g/mol
Bromotymol Blue är en pH-indikator som används för att mäta pH runt 7 i pooler och akvarier. Den fungerar i pH-intervallet 6,0 till 7,6 på grund av närvaron av en elektrondragande och donerande grupper som bromatomer respektive alkylsubstituenter. I laboratoriet används den som en biologisk glidfärg samt används inom obstetrik för att upptäcka för tidig membranruptur. Vidare används det för observation av fotosyntetiska aktiviteter och en andningsindikator. Utöver detta används den för att definiera cellväggar eller kärnor under mikroskopet.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden Bromothymol
Blue är en pH-indikator som används för att mäta pH runt 7 i pooler och akvarier. Den fungerar i pH-intervallet 6,0 till 7,6 på grund av närvaron av en elektrondragande och donerande grupper som bromatomer respektive alkylsubstituenter. I laboratoriet används den som en biologisk glidfärg samt används inom obstetrik för att upptäcka för tidig membranruptur. Vidare används det för observation av fotosyntetiska aktiviteter och en andningsindikator. Utöver detta används den för att definiera cellväggar eller kärnor under mikroskopet.
Löslighet
Löslig i etanol, eter och alkalier. Något lösligt i vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 76-59-5
Molekylformel C27H28Br2O5S
Molekylvikt (g/mol) 624.384
MDL-nummer MFCD00005872
InChI-nyckel NUHCTOLBWMJMLX-UHFFFAOYSA-N
Synonym Bromthymol Blue
PubChem CID 6450
ChEBI CHEBI:86155
IUPAC-namn 2-brom-4-[3-(3-brom-4-hydroxi-2-metyl-5-propan-2-ylfenyl)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-bensoxatiol-3-yl]-3-metyl-6-propan-2-ylfenol
LEDER CC1=C(C(=C(C=C1C2(C3=CC=CC=C3S(=O)(=O)O2)C4=CC(=C(C(=C4C)Br)O)C(C)C)C(C)C)O)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bromothymol Blue
Smältpunkt 200 °C till 202 °C
Beilstein 373934
Merck Index 14,1445
Löslighetsinformation Löslig i etanol, eter och alkalier. Lätt löslig i vatten.
Kvantitet 50 g
Formel vikt 624.39
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.