Läs mer
MedChemExpress Bromothymol Blue
Produktkod. 16472399
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
16472399 1 g
1 options
Produktkod. 16472399 Leverantör MedChemExpress Leverantörsnummer HYD0012
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-11-2026
MedChemExpress Bromothymol Blue is a pH indicator.
Specifikationer
Innehåll och lagring 4°C, protect from light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (protect from light)
Produkttyp Dye Reagents
Kvantitet 1 g
Frakt skick Room temperature
Löslighet DMSO : 100 mg/mL (160.16 mM; Need ultrasonic) ∣ H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
Mål HBV
Molekylvikt (g/mol) 624.38 g/mol
CAS 76-59-5