Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Bromtymolblått, ACS
Beskrivning
Bromotymol Blue är en pH-indikator som används för att mäta pH runt 7 i pooler och akvarier. Den fungerar i pH-intervallet 6,0 till 7,6 på grund av närvaron av en elektrondragande och donerande grupper som bromatomer respektive alkylsubstituenter. I laboratoriet används den som en biologisk glidfärg samt används inom obstetrik för att upptäcka för tidig membranruptur. Vidare används det för observation av fotosyntetiska aktiviteter och en andningsindikator. Utöver detta används den för att definiera cellväggar eller kärnor under mikroskopet.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Bromothymol Blue |
| Smältpunkt | 200 °C till 202 °C |
| Beilstein | 373934 |
| Merck Index | 14,1445 |
| Färg | Brunt till rött |
| Löslighetsinformation | Löslig i alkohol och vattenbaserade alkaliska lösningar; sparsamt löslig i vattenLöslig i etanol, eter och alkalier; Lätt löslig i vatten. |
| Kvantitet | 25 g |
| Fysisk form | Kristallin |
| Formel vikt | 624.39 |
| Kvalitet | ACS |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.