Läs mer
Bromtymolblått, fri syra, För ACS-analys, MP Biomedicals™
Produktkod. 11457801 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11457801 25 g 25g
1 options
Produktkod. 11457801 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215052425
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1280.00 SEK
    1215.17 SEK / 25g
    Save 64.83 SEK
    5% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bromothymol Blue, free acid
Namnnotering För ACS-analys
CAS 76-59-5
Molekylformel C27H28Br2O5S
Synonym 3', 3''-Dibromothymolsulfone-phthalein
Färg Lila
Kvantitet 25 g
InChI-nyckel NUHCTOLBWMJMLX-UHFFFAOYSA-N
Fysisk form Pulver
LEDER CC1=C(C(=C(C=C1C2(C3=CC=CC=C3S(=O)(=O)O2)C4=CC(=C(C(=C4C)Br)O)C(C)C)C(C)C)O)Br
IUPAC-namn 2-brom-4-[3-(3-brom-4-hydroxi-2-metyl-5-propan-2-ylfenyl)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-bensoxatiol-3-yl]-3-metyl-6-propan-2-ylfenol
Molekylvikt (g/mol) 624.384
PubChem CID 6450
ChEBI CHEBI:86155
Formel vikt 624.4