Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Bromothymol Blå, ren, indikator
Produktkod. 10397750 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10397750 25 g Glasflaska -
10307760 100 g Glasflaska 100g
10794284 500 g Glasflaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10397750 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 151360250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    890.00 SEK
    777.65 SEK / 25g
    Save 112.35 SEK
    12% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 76-59-5 | C27H28Br2O5S | 624,384 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 76-59-5
Molekylformel C27H28Br2O5S
Molekylvikt (g/mol) 624.384
MDL-nummer MFCD00005872
InChI-nyckel NUHCTOLBWMJMLX-UHFFFAOYSA-N
Synonym Bromthymol Blue, 3';, 3';';-Dibromothymolsulfonephthalein, BTB
PubChem CID 6450
ChEBI CHEBI:86155
IUPAC-namn 2-brom-4-[3-(3-brom-4-hydroxi-2-metyl-5-propan-2-ylfenyl)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-bensoxatiol-3-yl]-3-metyl-6-propan-2-ylfenol
LEDER CC1=C(C(=C(C=C1C2(C3=CC=CC=C3S(=O)(=O)O2)C4=CC(=C(C(=C4C)Br)O)C(C)C)C(C)C)O)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bromothymol Blue
Smältpunkt 204,0 °C
Förpackning Glasflaska
Merck Index 15, 1455
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: lätt löslig. Andra lösligheter: löslig i alkohol, alkalisk lösning
Kvantitet 25 g
Formel vikt 624.38
Kvalitet Ren
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.