Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Bromotymol blått, ACS-reagens
Produktkod. 10422771 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
10 g
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
10g
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10422771 25 g Glasflaska 25g
10209980 5 g Glasflaska 5g
10219980 10 g Glasflaska 10g
10658234 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10422771 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 403250250
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 76-59-5 | C27H28Br2O5S | 624,384 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 76-59-5
Molekylformel C27H28Br2O5S
Molekylvikt (g/mol) 624.384
MDL-nummer MFCD00005872
InChI-nyckel NUHCTOLBWMJMLX-UHFFFAOYSA-N
Synonym Bromthymol Blue, 3';, 3';';-Dibromothymolsulfonephthalein, BTB
PubChem CID 6450
ChEBI CHEBI:86155
IUPAC-namn 2-brom-4-[3-(3-brom-4-hydroxi-2-metyl-5-propan-2-ylfenyl)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-bensoxatiol-3-yl]-3-metyl-6-propan-2-ylfenol
LEDER CC1=C(C(=C(C=C1C2(C3=CC=CC=C3S(=O)(=O)O2)C4=CC(=C(C(=C4C)Br)O)C(C)C)C(C)C)O)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bromothymol Blue
Smältpunkt 204,0 °C
Namnnotering Pure
Klarhet Klarat test
Infrarött spektrum Autentisk
Förpackning Glasflaska
Visuell övergångsintervall från pH 6,0 (gul) till pH 7,6 (blått)
Merck Index 15, 1455
Färg Brun/rosa till lila
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: lätt löslig. Andra lösligheter: löslig i alkohol, alkalisk lösning
Kvantitet 25 g
Fysisk form Kristallint pulver
Formel vikt 624.38
Kvalitet ACS-reagens
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.