Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Bromotymol blå, ren, överensstämmer med ACS
Produktkod. 10658234 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
5 g
10 g
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
10g
25g
5g
Produktkod. 10658234
Brand: Thermo Scientific Chemicals 403251000
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 76-59-5 | C27H28Br2O5S | 624.384 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 76-59-5
Molekylformel C27H28Br2O5S
Molekylvikt (g/mol) 624.384
MDL-nummer MFCD00005872
InChI-nyckel NUHCTOLBWMJMLX-UHFFFAOYSA-N
Synonym Bromthymol Blue, 3';, 3';';-Dibromothymolsulfonephthalein, BTB
PubChem CID 6450
ChEBI CHEBI:86155
IUPAC-namn 2-brom-4-[3-(3-brom-4-hydroxi-2-metyl-5-propan-2-ylfenyl)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-bensoxatiol-3-yl]-3-metyl-6-propan-2-ylfenol
LEDER CC1=C(C(=C(C=C1C2(C3=CC=CC=C3S(=O)(=O)O2)C4=CC(=C(C(=C4C)Br)O)C(C)C)C(C)C)O)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bromothymol Blue
Smältpunkt 204.0°C
Namnnotering Pure
Klarhet Passes Test
Merck Index 15, 1455
Löslighetsinformation Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in alcohol, alkaline solution
Infrarött spektrum Authentic
Formel vikt 624.38
Kvalitet ACS-reagens
Förpackning Glasflaska
Visuell övergångsintervall from pH 6.0 (yellow) to pH 7.6 (blue)
Färg Brun/rosa till lila
Kvantitet 100 g
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.