Läs mer
Bromothymol Blue, Pure, Indicator Grade, Fisher Chemical™
Produktkod. 10273370 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10273370 5 g 5g
1 options
Produktkod. 10273370 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer B/4690/44
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
C27H28Br2O5S, CAS Number-76-59-5, 5g, Brown to Red, 624.38g/mol, 204 deg.C, 5872, Glass Jar, Solid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Smältpunkt 204°C
CAS 76-59-5
Molekylformel C27H28Br2O5S
MDL-nummer 5872
Molekylvikt (g/mol) 624.38
Formel vikt 624.38g/mol
Kvalitet Pure
Förpackning Glass Jar
Färg Brown to Red
Kvantitet 5 g
Fysisk form Solid