Learn More
Thermo Scientific Chemicals Bromtymol Blått natriumsalt
Product Code. 11479026
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
10 g
50 g
Unit Size:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet unitSize
11479026 10 g 10g
11489026 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11479026 Supplier Thermo Scientific Chemicals Supplier No. A17913.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 34722-90-2 | C27H27Br2NaO5S | 646,37 g/mol
Den används som en pH-indikator som är gul vid pH ? 6,0 och blå vid pH ? 7.6. Den finner sin huvudsakliga tillämpning i litiumbatterier, textilier och antagonister.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användning Den används som en pH-
indikator som är gul vid pH≤ 6,0 och blå vid pH≥ 7.6. Den finner sin huvudsakliga tillämpning i litiumbatterier, textilier och antagonister.
Löslighet Löslig i vatten och etanol
.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 34722-90-2
Molekylformel C27H27Br2NaO5S
Molekylvikt (g/mol) 646.37
MDL-nummer MFCD00077263,MFCD00077263,MFCD00077263
InChI-nyckel NMKFVGALBGZKGW-FKWCIMQXSA-M
Synonym Bromothymol Blue, water soluble
PubChem CID 102183223
IUPAC-namn natrium;2-brom-4-[(Z)-(3-brom-2-metyl-4-oxo-5-propan-2-ylcyklohexa-2,5-dien-1-yliden)-(2-sulfofenyl)metyl]-3-metyl-6-propan-2-ylfenolat
LEDER [Na+].CC(C)C1=CC(\C(C2=CC=CC=C2S([O-])(=O)=O)=C2/C=C(C(C)C)C(=O)C(Br)=C2C)=C(C)C(Br)=C1O
Specifications
Kemiskt namn eller material Bromothymol Blue sodium salt
Smältpunkt 200°C to 202°C
Löslighetsinformation Soluble in water and ethanol.
Formel vikt 646.38
Kvantitet 10 g
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.