Läs mer
Bromtymol blått natriumsalt, MP Biomedicals™
Produktkod. 11447801 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11447801 5 g 5g
1 options
Produktkod. 11447801 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215052405
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    454.00 SEK
    432.32 SEK / 5g
    Save 21.68 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-12-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bromothymol blue sodium salt
CAS 34722-90-2
Färg Klart
Molekylformel C27H27Br2NaO5S
MDL-nummer MFCD00077263,MFCD00077263,MFCD00077263
Kvantitet 5 g
Synonym cfn0fbc3yh, unii-cfn0fbc3yh, sodium bromothymol blue, bromothymol blue sodium salt, 3',3-dibromothymolsulfonephthalein sodium salt, bromthymol blue sodium, phenol, 4,4'-1,1-dioxido-3h-2,1-benzoxathiol-3-ylidene bis 2-bromo-3-methyl-6-1-methylethyl-, monosodium salt, phenol, 4,4'-1,1-dioxido-3h-2,1-benzoxathiol-3-ylidene bis 2-bromo-3-methyl-6-1-methylethyl-, sodium salt 1:1, bromthymol blue sodium salt, bromothymol blue, sodium salt
InChI-nyckel NMKFVGALBGZKGW-FKWCIMQXSA-M
LEDER [Na+].CC(C)C1=CC(\C(C2=CC=CC=C2S([O-])(=O)=O)=C2/C=C(C(C)C)C(=O)C(Br)=C2C)=C(C)C(Br)=C1O
IUPAC-namn natrium 2-{[(1Z)-3-brom-2-metyl-4-oxo-5-(propan-2-yl)cyklohexa-2,5-dien-1-yliden][3-brom-4-hydroxi-2-metyl-5-(propan-2-yl)fenyl]metyl}bensen-1-sulfonat
Molekylvikt (g/mol) 646.37
PubChem CID 102183223
Formel vikt 646.4
Fysisk form Pulver