Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Bromtymolblått, natriumsalt, rent, vattenlösligt, indikator
Produktkod. 10711555 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10711555 100 g Glasflaska 100g
10487360 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10711555 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 151371000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 34722-90-2 | C27H27Br2NaO5S | 646,37 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 34722-90-2
Molekylformel C27H27Br2NaO5S
Molekylvikt (g/mol) 646.37
MDL-nummer MFCD00077263,MFCD00077263,MFCD00077263
InChI-nyckel NMKFVGALBGZKGW-FKWCIMQXSA-M
Synonym Bromthymol Blue, sodium salt, 3', 3''-Dibromothymolsulfonephthalein, sodium salt, BTB
PubChem CID 102183223
IUPAC-namn natrium;2-brom-4-[(Z)-(3-brom-2-metyl-4-oxo-5-propan-2-ylcyklohexa-2,5-dien-1-yliden)-(2-sulfofenyl)metyl]-3-metyl-6-propan-2-ylfenolat
LEDER [Na+].CC(C)C1=CC(\C(C2=CC=CC=C2S([O-])(=O)=O)=C2/C=C(C(C)C)C(=O)C(Br)=C2C)=C(C)C(Br)=C1O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bromothymol Blue, sodium salt
Merck Index 15, 1455
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble.
Infrarött spektrum Authentic
Formel vikt 646.35
Kvalitet Ren
Förpackning Glasflaska
UV-spektrometri Complies
Visuell övergångsintervall from pH 6.0 (yellow) to pH 7.6 (blue)
Färg Brun/orange till grön
Kvantitet 100 g
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.