Läs mer
Bromothymol Blue Sodium Salt, Supelco™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Bromothymol Blue Sodium Salt |
| CAS | 34722-90-2 |
| MDL-nummer | MFCD00077263 |
| Synonym | Bromothymol blue sodium salt, Bromothymol blue sodium salt |
| Kvantitet | 10 g |
| Molekylvikt (g/mol) | 646.36 |
| Kvalitet | Research |