Läs mer
Bromotymolblå lösning, Solstice
Produktkod. 17238186
Change view
Kvantitet:
5 l
Produktkod. Kvantitet
17238186 5 l
1 options
Produktkod. 17238186 Leverantör Fluka Leverantörsnummer 346575L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    15780.00 SEK
    14466.07 SEK / 5 L
    Save 1313.93 SEK
    8% Av
 Begränsad artikel
Request Bulk or Custom Format
För närvarande inte tillgänglig: Vi har ingen information om när den här produkten kommer att finnas tillgänglig.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bromothymol Blue Solution
CAS 76-59-5, 78-93-3, 64-17-5
CAS Max % <10%, ≥50%, ≤100%
Densitet 0,79 g/cm3
För användning med (applikation) Lab
För användning med (utrustning) PANPEHA-indikatorpapper
Fysisk form Vätska
Kvantitet 5 l
Lösningstyp Blandning
Flampunkt 13 °C
Förpackning Plasthink
UN-nummer UN1170
Synonym Ethanol solution
Löslighetsinformation Helt blandbar