Läs mer
Bromotymolblå lösning, Solstice
Produktkod. 15623860
Change view
Kvantitet:
100 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15623860 100 mL 100ml
1 options
Produktkod. 15623860 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 32822100ML
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-03-2027
Syra-bas-indikator
  • Ledande inom branschen i över 65 år
  • Solstice levererar nu oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen – med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bromothymol Blue Solution
CAS 76-59-5
För användning med (applikation) pH Calibration
Fysisk form Liquid
Kvantitet 100 mL
Lösningstyp Buffer
Flampunkt 38 °C (100,4 °F)
Molekylformel C27H28Br2O5S
MDL-nummer MFCD00005872
UN-nummer NONH for all modes of transport
Beilstein 373934
InChI-nyckel NUHCTOLBWMJMLX-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC1=C(C(=C(C=C1C2(C3=CC=CC=C3S(=O)(=O)O2)C4=CC(=C(C(=C4C)Br)O)C(C)C)C(C)C)O)Br
IUPAC-namn 2-brom-4-[3-(3-brom-4-hydroxi-2-metyl-5-propan-2-ylfenyl)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-bensoxatiol-3-yl]-3-metyl-6-propan-2-ylfenol
Molekylvikt (g/mol) 624.384
PubChem CID 6450
ChEBI CHEBI:86155
Formel vikt 624,38 g/mol
Kvalitet Not Available
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Water (7732-18-5): ≥70.00 - <90.00 %
Ethanol (64-17-5): ≥10.00 - <20.00 %
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Bromothymol Blue solution
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P243-Vidta åtgärder mot statisk elektricitet.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol