Läs mer
Bromtymol blå lösning R1, Reagecon™
BIOPHARMA
Produktkod. 11434679 Handla allt Reagecon Produkter
Kvantitet:
1 st.
Förpackningsstorlek:
100ml
Produktkod. 11434679
Brand: Reagecon 1012901
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
  • Produktbeteckning: BROMOTYMOL BLÅ LÖSNING R1
  • Signalord: Fara
  • Farokategori: Brandfarlig vätska Kategori 2, Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategori 2
  • Faroangivelse: H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga, H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Försiktighetsangivelse
  • P210- Förvaras åtskilt från värme, heta ytor, gnistor, öppen låga och andra antändningskällor. Ingen rökning.
  • P241- Använd explosionssäker elektrisk/ventilerande/belysning/utrustning.
  • P280- Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P303+P361+P353- VID HUDKONTAKT (eller hår): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/dusch.
  • P305+P351+P338- VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta bort kontaktlinser, om sådana finns och lätt att göra. Fortsätt skölja.
  • P501b- Kassera innehållet/behållaren i enlighet med lokala/regionala/nationella/internationella bestämmelser.
Tilläggsinformation BLANDNINGSLISTA
- Innehåller: etanol
Specifikationer
Färg Blått
Kvantitet 1 st.
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • BROMOTHYMOL BLUE SOLUTION R1
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: ethanol