Läs mer
Bromtymolblå sultonform, ACS-reagens, Reag. Ph. Eur., Solstice
Beskrivning
- Ledande inom branschen i över 65 år
- Solstice levererar nu oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen – med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Bromothymol Blue Sultone Form |
| Namnnotering | Reag. Ph. Eur. |
| Förpackning | Glasflaska |
| Lämplighet | Följer för tydlighet i lösningen |
| Visuell övergångsintervall | 5,8 till 7,4 |
| UN-nummer | NONH for all modes of transport |
| Beilstein | 373934 |
| Färg | Violett |
| Kvantitet | 25 g |
| Fysisk form | Pulver |
| Visa mer |